Learn More
Quinoline-3-boronic acid, 97%
Codice prodotto. 11945851 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantità Imballaggio Conditionnement
11945851 25 g Glass Bottle 25g
10733023 1 g Bottiglia in vetro 1g
10437592 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11945851 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 367730250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 191162-39-7 | C9H8BNO2 | 172.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 191162-39-7
Formula molecolare C9H8BNO2
Molecular Weight (g/mol) 172.98
Numero MDL MFCD02183527
InChI Key YGDICLRMNDWZAK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-quinolineboronic acid, quinoline-3-boronic acid, 3-quinolinylboronic acid, 3-quinolylboronic acid, quinolin-3-yl-3-boronic acid, 3-quinoline boronic acid, 3-quinolineboronic aid, quinolin-3-yl-boranediol, quinolin-3-yl boronic acid, boronic acid, 3-quinolinyl
PubChem CID 2734663
IUPAC Name quinolin-3-ylboronic acid
SMILES OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2N=C1
Spécification
Materiale o nome chimico Quinoline-3-boronic acid
Punto di fusione 148.0°C to 155.0°C
Colore Brown to Orange or Pink
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 25 g
Peso formulazione 172.98
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Quinoline boronic acid
Mention d'avertissement
  • Attenzione
Catégorie de danger
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Mention de danger
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Conseils de prudence
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.