Learn More
Alfa Aesar™ Quinoline-3-carboxylic acid, 98%
Codice prodotto. 11308166
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11308166 1 g 1g
11318166 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11308166 Fornitore Alfa Aesar™ N. del fornitore L15133.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 6480-68-8
Formula molecolare C10H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 173.171
Numero MDL MFCD00006770
InChI Key DJXNJVFEFSWHLY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-quinolinecarboxylic acid, 3-quinoline carboxylic acid, 3-quinolinecarboxylicacid, pubchem7517, 3-quinolylcarboxylic acid, acmc-1bfc6, 3-quinolinecarboxylic acid 1g, 3-quinolinecarboxylic acid, purum hplc, q3c
PubChem CID 80971
IUPAC Name quinoline-3-carboxylic acid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=N2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Quinoline-3-carboxylic acid
Punto di fusione ∽283°C (decomposition)
Quantità 1 g
Beilstein 126542
Peso formulazione 173.17
Percent Purity 98%