Learn More
Quinoline-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10681236
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10681236 5 g 5g
10110922 250 mg 250mg
10632053 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10681236 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC04601DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 486-74-8
Formula molecolare C10H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 173.171
InChI Key VQMSRUREDGBWKT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-quinolinecarboxylic acid, cinchoninic acid, 4-carboxyquinoline, cinchonic acid, usaf d-2, quinoline-4-carboxylicacid, 4-quinolinecarboxylicacid, cinchoninsaure, pubchem5843, chinolin-4-carbonsaeure
PubChem CID 10243
ChEBI CHEBI:18311
IUPAC Name quinoline-4-carboxylic acid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=N2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Quinoline-4-carboxylic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Peso formulazione 173.17
Percent Purity 97%