Learn More
Quinoline-4-carboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30415065
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30415065 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30415065 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCQ70050810MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Quinoline-4-carboxylic Acid
CAS 486-74-8
Formula molecolare C10H7NO2
Quantità 10 mg
Sinonimo NSC 13138, 4-Carboxyquinoline, 4-Quinolinic Acid
InChI Formula InChI=1S/C10H7NO2/c12-10(13)8-5-6-11-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,(H,12,13)
SMILES OC(=O)c1ccnc2ccccc12
Molecular Weight (g/mol) 173.16