Learn More
Quinoline-4-carboxylic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Quinoline-4-carboxylic Acid |
| CAS | 486-74-8 |
| Formula molecolare | C10H7NO2 |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | NSC 13138, 4-Carboxyquinoline, 4-Quinolinic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H7NO2/c12-10(13)8-5-6-11-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)c1ccnc2ccccc12 |
| Molecular Weight (g/mol) | 173.16 |