Learn More
Quinoline-5-sulfonyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30419904
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30419904 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30419904 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCQ700995100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Quinoline-5-sulfonyl Chloride
CAS 102878-84-2
Formula molecolare C9H6ClNO2S
Quantità 100 mg
Sinonimo 5-Quinolinesulfonyl Chloride
InChI Formula InChI=1S/C9H6ClNO2S/c10-14(12,13)9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-11-8/h1-6H
SMILES ClS(=O)(=O)c1cccc2ncccc12
IUPAC Name quinoline-5-sulfonyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 227.67
Peso formulazione 226.9808