Learn More
Quinoline-6-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10128554
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10128554 10 g 10g
10786895 1 g 1g
10011384 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10128554 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC04501EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 10349-57-2
Formula molecolare C10H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 173.171
Numero MDL MFCD00047613
InChI Key VXGYRCVTBHVXMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-quinolinecarboxylic acid, pubchem7578, quinoline-6-carboylic acid, quinolin-6-carboxylic acid, 6-quinoline carboxylic acid, 6-quinoline-carboxylic acid, ksc177e5h, vxgyrcvtbhvxmz-uhfffaoysa, 2-3-cyclopentyl-2-oxo-2,3-dihydro-1h-imidazo 4,5-b pyridin-1-yl-n-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl acetamide
PubChem CID 82571
IUPAC Name quinoline-6-carboxylic acid
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)C(=O)O)N=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Quinoline-6-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 10 g
Peso formulazione 173.17
Percent Purity 97%