Learn More
Quinoline-8-boronic acid pinacol ester, 95%
Codice prodotto. 15418157
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15418157 5 g 5g
15408157 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15418157 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H51698.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 190788-62-6 | C15H18BNO2 | 255.124 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 190788-62-6
Formula molecolare C15H18BNO2
Molecular Weight (g/mol) 255.124
Numero MDL MFCD05663894
InChI Key RNTGVJBKPQOGPS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo quinoline-8-boronic acid pinacol ester, 8-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoline, 8-quinolineboronic acid pinacol ester, 8-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoline, amtb187, quinoline-8-boronic acid, pinacol ester
PubChem CID 17750280
IUPAC Name 8-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoline
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C3C(=CC=C2)C=CC=N3
Specifica
Materiale o nome chimico Quinoline-8-boronic acid pinacol ester
Quantità 5 g
Peso formulazione 255.12
Percent Purity 95%