Learn More
Quinoline, 99%
Codice prodotto. 10419920 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10419920 500 g Bottiglia in vetro 500g
10032910 5 g Bottiglia in vetro 5g
10032920 100 g Bottiglia in vetro 100g
13428478 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10419920 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 221145000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 91-22-5 | C9H7N | 129.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 91-22-5
Formula molecolare C9H7N
Molecular Weight (g/mol) 129.16
Numero MDL MFCD00006736,MFCD06637409,MFCD31699982,MFCD31699983,MFCD31699984,MFCD31699985,MFCD31699986,MFCD31699987
InChI Key SMWDFEZZVXVKRB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chinolin, chinoline, 1-benzazine, quinolin, 1-azanaphthalene, chinoleine, leucol, benzo b pyridine, benzopyridine, leukol
PubChem CID 7047
ChEBI CHEBI:17362
IUPAC Name quinoline
SMILES C1=CC=C2N=CC=CC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Quinoline
Nota nome 99%
Punto di fusione -15.0°C
Colore Gray to Purple
Densità 1.0950g/mL
Punti di ebollizione 237.0°C
Punto d'infiammabilità 101°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.6230 to 1.6260
Quantità 500 g
Beilstein 20,339
Fieser 01,975; 02,356; 09,403
Indice di Merck 15,8185
Gravità specifica 1.095
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in hot water,miscible with alcohol,ether,acetone,benzene,and carbon disulfide
Peso formulazione 129.16
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid