Learn More
Quinoline, TRC
Codice prodotto. 30410473
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30410473 5 g
30424555 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30410473 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCQ7003805G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 91-22-5
Formula molecolare C9 H7 N
Molecular Weight (g/mol) 129.16
Sinonimo Quinoline, 1-Azanaphthalene, 1-Benzazine, B 500, Benzo[b]pyridine, Benzopyridine, Leucol, Leucoline, Leukol, NSC 3396, Quinolin
IUPAC Name quinoline
SMILES c1ccc2ncccc2c1
Specifica
Materiale o nome chimico Quinoline
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C9H7N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-7H
Peso formulazione 129.0578