Learn More
Quinolinic acid, MedChemExpress
Descrizione
Quinolinic acid is an endogenous N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor agonist synthesized from L-tryptophan via the kynurenine pathway and thereby has the potential of mediating N-methyl-D-aspartate neuronal damage and dysfunction.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Quinolinic acid |
| CAS | 89-00-9 |
| Colore | Off-White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C7H5NO4 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 33.33 mg/mL (199.44 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.33 mg/mL (19.93 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=NC=CC=C1C(O)=O)O |
| Molecular Weight (g/mol) | 167.12 |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 167.12 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only