Learn More
Quinoxaline-2-carboxylic acid, 97%
Codice prodotto. 15426188
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15426188 100 mg 100mg
15436188 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15426188 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H59780.MC
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 879-65-2 | C9H6N2O2 | 174.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 879-65-2
Formula molecolare C9H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 174.16
Numero MDL MFCD00012334
InChI Key UPUZGXILYFKSGE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-quinoxalinecarboxylic acid, 2-quinoxalinecarboxylicacid, unii-m5oe8sn42m, 2-carboxyquinoxaline, m5oe8sn42m, 2-qca, pubchem9776, carbadox metabolite, acmc-1bl7g, quinoxaline carboxylic acid
PubChem CID 96695
IUPAC Name quinoxaline-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CN=C2C=CC=CC2=N1
Specifica
Materiale o nome chimico Quinoxaline-2-carboxylic acid
Punto di fusione 208°C (decomposition)
Quantità 100 mg
Peso formulazione 174.16
Percent Purity 97%