Learn More
Quinoxaline-5-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10450578 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10450578 1 g Bottiglia in vetro 1g
10116107 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10450578 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 429580010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6924-66-9 | C9H6N2O2 | 174.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6924-66-9
Formula molecolare C9H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 174.16
Numero MDL MFCD02854494
InChI Key QLZNISOPACYKOR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-quinoxalinecarboxylic acid, 5-carboxyquinoxaline, 5-quinoxalinecarboxylicacid
PubChem CID 776833
IUPAC Name quinoxaline-5-carboxylic acid
SMILES C1=CC(=C2C(=C1)N=CC=N2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Quinoxaline-5-carboxylic acid
Punto di fusione 167.6°C to 171.7°C
Colore Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 174.16
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Quinoxaline-5-carboxylic acid, 95%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.