Learn More
Quinoxaline-6-boronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11976751 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11976751 1 g 1g
11986751 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11976751 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 445520010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Identificatori chimici
CAS 1167418-13-4
Formula molecolare C14H17BN2O2
Molecular Weight (g/mol) 256.11
Numero MDL MFCD11054040
InChI Key ZYWICCYXTGRUNM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoxaline, quinoxaline-6-boronic acid pinacol ester, 6-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoxaline, quinoxaline-6-boronic acid, pinacol ester, 6-quinoxaline boronic acid pinacol ester, quinoxalin-6-ylboronic acid pinacol ester, quinoxaline, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 44118298
IUPAC Name 6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoxaline
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC2=NC=CN=C2C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Quinoxaline-6-boronic acid pinacol ester
Punti di ebollizione 130°C to 145°C (0.6 mmHg)
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 256.11
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Quinoxaline-6-boronic acid pinacol ester
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.