Learn More
Alfa Aesar™ Quinoxaline-6-carboxylic acid, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H33157.03
Dettagli aggiuntivi : CAS : 6925-00-4 Peso : 0.00100kg
Quantità 1g
Codice prodotto. 15445957
  • 53.65€ / 1g
In stock, pronto per la spedizione: 2
Identificatori chimici
6925-00-4
174.159
JGQDBVXRYDEWGM-UHFFFAOYSA-N
674813
C1=CC2=NC=CN=C2C=C1C(=O)O
C9H6N2O2
MFCD01365834
6-quinoxalinecarboxylic acid, chinoxalin-6-carbonsaeure, quinoxaline-6-carboxylicacid, pubchem15419, quinoxaline-6-carboxylic acid
quinoxaline-6-carboxylic acid
Specifica
Quinoxaline-6-carboxylic acid
1g
C9H6N2O2
6-quinoxalinecarboxylic acid, chinoxalin-6-carbonsaeure, quinoxaline-6-carboxylicacid, pubchem15419, quinoxaline-6-carboxylic acid
C1=CC2=NC=CN=C2C=C1C(=O)O
174.159
174.16
248°C to 251°C
6925-00-4
MFCD01365834
JGQDBVXRYDEWGM-UHFFFAOYSA-N
quinoxaline-6-carboxylic acid
674813
95%
Videos
SDS Documenti