Learn More
Quinoxaline-6-carboxylic acid, 95%
Codice prodotto. 15465957
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15465957 25 g 25g
15445957 1 g 1g
15455957 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15465957 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33157.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6925-00-4 | C9H6N2O2 | 174.159 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6925-00-4
Formula molecolare C9H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 174.159
Numero MDL MFCD01365834
InChI Key JGQDBVXRYDEWGM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-quinoxalinecarboxylic acid, chinoxalin-6-carbonsaeure, quinoxaline-6-carboxylicacid, pubchem15419, quinoxaline-6-carboxylic acid
PubChem CID 674813
IUPAC Name quinoxaline-6-carboxylic acid
SMILES C1=CC2=NC=CN=C2C=C1C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Quinoxaline-6-carboxylic acid
Punto di fusione 248°C to 251°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 174.16
Percent Purity 95%