Specifica
| Materiale o nome chimico | Quinoxaline |
| Punto di fusione | 29°C to 34°C |
| Colore | Yellow to Brown |
| Punti di ebollizione | 220°C to 223°C |
| Punto d'infiammabilità | 98°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 100 g |
| Beilstein | 23, 176 |
| Vedi altri risultati |