Learn More
Quinoxaline, TRC
Codice prodotto. 30418922
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30418922 5 g -
30417564 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30418922 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCQ7500055G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 91-19-0
Formula molecolare C8H6N2
Molecular Weight (g/mol) 130.15
Sinonimo 1,4-Benzodiazine, 1,4-Diazanaphthalene, 1,4-Naphthyridine, Benzo[a]pyrazine, Benzoparadiazine, Benzopyrazine, Phenopiazine, Phenpiazine, Quinazine
IUPAC Name quinoxaline
SMILES c1ccc2nccnc2c1
Specifica
Materiale o nome chimico Quinoxaline
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C8H6N2/c1-2-4-8-7(3-1)9-5-6-10-8/h1-6H
Peso formulazione 130.0531