Learn More
Sartorius Quintix™ Topload Weighing Balances
Advanced weighing technology provides reliable and accurate results
2140.00€ - 4350.00€
Specifica
Certificazione/Conformità GLP, GMP
Tipo di collegamento Mini USB
Tipo di display Color Graphic Display
Formato Carati, grani, milligrammi, libbre, once, pennywei
Include Adattatore universale, coperchio, guida applicativ
Visualizza altre specifiche
Prodotti 12
Codice del prodotto Marca Modello Capacità Leggibilità Tempo di stabilizzazione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Modello Capacità Leggibilità Tempo di stabilizzazione Prezzo Quantità e disponibilità  
13512990
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
QUINTIX5100-1S
5100 5.1 kg 1 g 1.5 sec.
2220.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
13542980
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
QUINTIX5102-1S
5102 5.1 kg 20 mg 1 sec.
4030.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
13592980
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
QUINTIX612-1S
612 610 g 10 mg 1.5 sec.
2370.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 27-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15376811
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
QUINTIX2101-1S
2101 2.1 kg 100 mg 1.5 sec.
2450.00€
1 unità
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 27-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15386811
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
QUINTIX412-1S
412 410 g 10 mg 1.5 sec.
2140.00€
1 unità
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15366811
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
QUINTIX6102-1S
6102 6.1 kg 10 mg 1 sec.
4350.00€
1 unità
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
13562980
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
QUINTIX2102-1S
2102 2.1 kg 20 mg 1.5 sec.
2980.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 27-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
13502990
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
QUINTIX5101-1S
5101 5.1 kg 200 mg 1.5 sec.
2730.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
13572980
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
QUINTIX3102-1S
3102 3.1 kg 20 mg 1 sec.
3140.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15356811
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
QUINTIX6101-1S
6101 6.1 kg 100 mg 1.5 sec.
2880.00€
1 unità
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
13582980
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
QUINTIX1102-1S
1102 1.1 kg 20 mg 1.5 sec.
2670.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15380677
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
QUINTIX6101-1CEU
6101 6.1 kg 100 mg 1.5 sec.
3180.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Advanced weighing technology provides reliable and accurate results
Pesatura intelligente ed efficiente, flussi di lavoro migliorati con touch-screen e tecnologia a scorrimento per navigare facilmente tra le operazioni di pesatura.
  • Risparmio di tempo e miglioramento del flusso di lavoro con la facile navigazione dei menu e applicazioni attivate con il semplice tocco di un tasto
  • Icone chiare che consentono di seguire facilmente le operazioni della bilancia; i risultati visualizzati offrono agli utenti un feedback immediato e affidabile
  • Massima accuratezza in tutte le circostanze grazie a regolazioni interne di calibrazione e pesatura isoCAL
  • Registrazione semplificata dei dati grazie alla connettività “Plug and Work” di Quintix USB per il collegamento a una stampante o a un computer
Specifiche
  • Controllo del livello: indicatore di livello in vetro con bolla d'aria per la centratura
  • Calibrazione: interna, completamente automatizzata; funzioni automatiche di calibrazione e regolazione motorizzate con livello di azione configurabile
  • Unità di peso: grammi, carati, chilogrammi, libbre, once, once troy, tael Hong Kong, tael Singapore, tael, grani, pennyweight, milligrammi, parti per libbra, tael Cina, carati austriaci, tola, bath, mesghal, N
  • Indicatore di stabilità: sì
  • Protezione da manomissioni: blocco supervisore
  • Protezione involucro: involucro pulibile con acetone
  • Modelli omologati: sì
  • Selezione lingua: inglese, francese, spagnolo
  • Serratura antifurto: serratura Kensington e blocco con cavo o catena
  • Uscita: mini USB
  • Alimentazione: 100-240°V (universale)
Applicazioni standard Pesata, densità, pesatura percentuale,pesatura di controllo, ritenuta del picco, conteggio, condizioni di instabilità.
Applicazioni specifiche di laboratorio: miscelazione, componenti, statistiche e conversione
Nota
i cavi USB possono essere acquistati separatamente (n. art. 14558112 o 14558111)
Specifica
Specifica
GLP, GMP
Color Graphic Display
Adattatore universale, coperchio, guida applicativ
Oro, alluminio pressofuso, plastica ABS
Da 10 a 30 °C
2 anni
2 W
Mini USB
Carati, grani, milligrammi, libbre, once, pennywei
Automatico
Da 50 a 86 °F
Bilancia di precisione
100/240 V