Learn More
Quisinostat, MedChemExpress
Codice prodotto. 16479097
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16479097 5 mg 5mg
16466766 100 mg 100mg
16446518 10 mg -
16412617 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16479097 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15433
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
MedChemExpress Quisinostat (JNJ-26481585) is a potent, second-generation and orally active pan-HDAC inhibitor (HDACi), with IC50 values ranging from 0.11 nM to 0.64 nM for HDAC1, HDAC2, HDAC4, HDAC10 and HDAC11. Quisinostat has a broad spectrum antitumoral activity. Quisinostat can induce autophagy in neuroblastoma cells.
Quisinostat (JNJ-26481585) is a potent, second-generation and orally active pan-HDAC inhibitor (HDACi), with IC50 values ranging from 0.11 nM to 0.64 nM for HDAC1, HDAC2, HDAC4, HDAC10 and HDAC11. Quisinostat has a broad spectrum antitumoral activity. Quisinostat can induce autophagy in neuroblastoma cells.
Specifica
Materiale o nome chimico Quisinostat
CAS 875320-29-9
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H26N6O2
Quantità 5 mg
Sinonimo JNJ-26481585
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (126.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CN=C(N2CCC(CNCC3=CN(C)C4=C3C=CC=C4)CC2)N=C1)NO
Molecular Weight (g/mol) 394.47
Peso formulazione 394.47
Percent Purity 98.28%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only