Learn More
Quizalofop-p-ethyl, MedChemExpress
Codice prodotto. 16461466
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200 mg
Dimensione della confezione:
200mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16461466 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16461466 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1950200mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-01-2027
MedChemExpress Quizalofop-P-ethyl is a slightly toxic, selective, postemergence phenoxy herbicide, used to control annual and perennial grass weeds in potatoes, soybeans, sugar beets, peanuts vegetables, cotton and flax.
Quizalofop-P-ethyl is a slightly toxic, selective, postemergence phenoxy herbicide, used to control annual and perennial grass weeds in potatoes, soybeans, sugar beets, peanuts vegetables, cotton and flax.
Specifica
Materiale o nome chimico Quizalofop-p-ethyl
CAS 100646-51-3
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H17ClN2O4
Quantità 200 mg
Sinonimo (R)-Quizalofop ethyl Quinofop-ethyl
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (268.24 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES C[C@@H](OC1=CC=C(OC2=NC3=CC=C(Cl)C=C3N=C2)C=C1)C(OCC)=O
Molecular Weight (g/mol) 372.8
Peso formulazione 372.8
Percent Purity 98.84%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only