Learn More
Quizartinib, MedChemExpress
Codice prodotto. 16486056
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
10mg
200mg
500mg
50mg
5mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16486056 100 mg -
16475468 10 mg 10mg
16461056 200 mg 200mg
16451647 50 mg 50mg
16428187 5 mg 5mg
16401656 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16486056 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Quizartinib (AC220) is an orally active, highly selective and potent second-generation type II FLT3 tyrosine kinase inhibitor, with a Kd of 1.6 nM. Quizartinib inhibits wild-type FLT3 and FLT3-ITD autophosphorylation in MV4-11 cells with IC50s of 4.2 and 1.1 nM, respectively. Quizartinib can be linked to the VHL ligand via an optimized linker to form a PROTAC FLT3 degrader. Quizartinib induces apoptosis.
Quizartinib (AC220) is an orally active, highly selective and potent second-generation type II FLT3 tyrosine kinase inhibitor, with a Kd of 1.6 nM. Quizartinib inhibits wild-type FLT3 and FLT3-ITD autophosphorylation in MV4-11 cells with IC50s of 4.2 and 1.1 nM, respectively. Quizartinib can be linked to the VHL ligand via an optimized linker to form a PROTAC FLT3 degrader. Quizartinib induces apoptosis.
Spezifikation
Materiale o nome chimico Quizartinib
CAS 950769-58-1
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C29H32N6O4S
Quantità 100 mg
Sinonimo AC220
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 33 mg/mL (58.86 mM)
SMILES O=C(NC1=NOC(C(C)(C)C)=C1)NC2=CC=C(C=C2)C3=CN4C(SC5=CC(OCCN6CCOCC6)=CC=C45)=N3
Molecular Weight (g/mol) 560.67
Peso formulazione 560.67
Percent Purity 98.87%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.