Learn More
R&D Systems™ QX 314 chloride
Descrizione
Membrane impermeable quaternary derivative of lidocaine, a blocker of voltage-activated Na+ channels.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | QX 314 chloride |
| CAS | 1-4-5370 |
| Quantità | 50 mg |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Formula molecolare | C11H18ClNO |
| Peso formulazione | 298.85 |
| Purezza | >99% |
| Peso molecolare | 215.72 |