Learn More
R-(+)-1,1'-Bi-2-Naphthol, TRC
Codice prodotto. 30331703
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30331703 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30331703 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB3870305G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico R-(+)-1,1'-Bi-2-Naphthol
CAS 18531-94-7
Formula molecolare C20H14O2
Quantità 5 g
Sinonimo (R)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol, (R)-(+)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol, (+)-(R)-2,2'-Dihydroxy-1,1'-binaphthyl, (+)-1,1'-Bi-2-naphthol, (+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diol, (+)-1,1'-Bis(2-naphthol), (+)-2,2'-Binaphthol, (+)-2,2'-Dihydroxy-1,1'-binaphthalene, (+)-2,2'-Dihydroxy-1,1'-binaphthyl, (+)-2,2'-Dihydroxy-1,1'-dinaphthyl, (+)-BINOL, (+)-Bi-2-naphthol, (+)-Bi-beta-naphthol, (1R)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol, (R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol, (R)-(+)-2,2'-Dihydroxy-1,1'-binaphthalene, (R)-(+)-2,2'-Dihydroxy-1,1'-binaphthyl, (R)-(+)-BINOL, (R)-(+)-Bi-beta-naphthol, (R)-(+)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol, (R)-1,1'-Bi-2-naphthol, (R)-1,1'-Bi-2-naphthol, (R)-1,1'-Binaphth-2,2'-diol, (R)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diol, (R)-1,1'-Bis-2-naphthol, (R)-2,2'-Binaphthol, (R)-2,2'-Dihydroxy-1,1'-binaphthalene, (R)-2,2'-Dihydroxy-1,1'-binaphthyl, (R)-BINOL, (R)-Bi-2-naphthol, (R)-Binaphthol, (R)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol
InChI Formula InChI=1S/C20H14O2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12,21-22H
SMILES Oc1ccc2ccccc2c1c3c(O)ccc4ccccc34
IUPAC Name 1-(2-hydroxynaphthalen-1-yl)naphthalen-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 286.32
Peso formulazione 286.0994