Learn More
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, 99%
Codice prodotto. 11468746
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11468746 25 g 25g
11448746 1 g 1g
11458746 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11468746 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16918.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3886-70-2 | C12H13N | 171.243 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3886-70-2
Formula molecolare C12H13N
Molecular Weight (g/mol) 171.243
Numero MDL MFCD00064114
InChI Key RTCUCQWIICFPOD-SECBINFHSA-N
Sinonimo r-+-1-1-naphthyl ethylamine, r-1-naphthalen-1-yl ethanamine, 1r-1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, r-1-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-naphthalen-1-ylethanamine, 1r-1-naphthylethylamine, r-+-alpha-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-1-naphthyl ethylamine, r-+-a-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-naphthalen-1-yl ethanamine
PubChem CID 2724264
IUPAC Name (1R)-1-naphthalen-1-ylethanamine
SMILES CC(C1=CC=CC2=CC=CC=C21)N
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Densità 1.06
Punti di ebollizione 152°C to 153°C (11 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Amine-like
Indice di rifrazione 1.623
Quantità 25 g
Numero UN UN2922
Beilstein 2208025
Sensibilità Air sensitive
Peso formulazione 171.24
Percent Purity 99%