Learn More
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Codice prodotto. 15497745
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15497745 250 mg 250mg
11482230 1 g 1g
11492230 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15497745 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H29112.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 103733-65-9 | C10H11NO2 | 177.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103733-65-9
Formula molecolare C10H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 177.20
Numero MDL MFCD00144038
InChI Key BWKMGYQJPOAASG-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo r-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid, 3r-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, h-d-tic-oh, d-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, r-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, r-+-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, 3-isoquinolinecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-, 3r, 3r-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid, 3r-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline-3-carboxylic acid, r-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylicacid
PubChem CID 712398
SMILES OC(=O)C1CC2=CC=CC=C2CN1
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Quantità 250 mg
Optical Rotation +163° (c=2 in 1N NaOH)
IUPAC Name 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Peso formulazione 177.2