Learn More
(R)-1-(3-Bromophenyl)ethylamine, ChiPros™, 99%, ee 98+%
Codice prodotto. 11486590
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11486590 5 g 5g
11476590 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11486590 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27636.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 176707-77-0 | C8H10BrN | 200.079 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 176707-77-0
Formula molecolare C8H10BrN
Molecular Weight (g/mol) 200.079
Numero MDL MFCD00671637
InChI Key LIBZHYLTOAGURM-ZCFIWIBFSA-N
Sinonimo r-1-3-bromophenyl ethanamine, r-1-3-bromophenyl ethylamine, 1r-1-3-bromophenyl ethanamine, 1r-1-3-bromophenyl ethan-1-amine, s-3-bromo-alpha-methylbenzylamine, 1s-1-3-bromophenyl ethylamine, pubchem14235, s---3-bromo alpha-methylbenzylamine, r-3-bromo-, a-methylbenzylamine, r-1-3-bromophenyl ethaneamine
PubChem CID 22831503
IUPAC Name (1R)-1-(3-bromophenyl)ethanamine
SMILES CC(C1=CC(=CC=C1)Br)N
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-1-(3-Bromophenyl)ethylamine
Densità 1.33
Punti di ebollizione 96°C (4 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Note percentuale saggio ee ≥98%
Quantità 5 g
Numero UN UN2735
Sensibilità Air Sensitive
Optical Rotation +22° (Neat)
Peso formulazione 200.08
Percent Purity 99%