Learn More
(R)-(+)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine, ChiPros, 99%, ee 98%
Codice prodotto. 11384506
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11384506 5 g 5g
11374506 1 g 1g
11394506 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11384506 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L20079.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 45791-36-4 | C8H10BrN | 200.079 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 45791-36-4
Formula molecolare C8H10BrN
Molecular Weight (g/mol) 200.079
Numero MDL MFCD00066025
InChI Key SOZMSEPDYJGBEK-ZCFIWIBFSA-N
Sinonimo r-1-4-bromophenyl ethylamine, r-+-1-4-bromophenyl ethylamine, r-1-4-bromophenyl ethanamine, 1r-1-4-bromophenyl ethanamine, 1r-1-4-bromophenyl ethan-1-amine, r-1-4-bromophenyl-ethylamine, r-4-bromo-alpha-methylbenzylamine, r-+-4-bromo a-methylbenzylamine, p-bromo-a-methylbenzylamine, pubchem14234
PubChem CID 853000
IUPAC Name (1R)-1-(4-bromophenyl)ethanamine
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)Br)N
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(+)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine
Punto di fusione -25°C (neat)
Densità 1.371
Punti di ebollizione 140°C to 145°C (30 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Note percentuale saggio ee 98%
Indice di rifrazione 1.567
Quantità 5 g
Numero UN UN2735
Beilstein 2412319
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 200.08
Percent Purity 99%