Learn More
(R)-(+)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine hydrochloride, 97%, 99+% ee, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10713223 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10713223 5 g Bottiglia in vetro 5g
10242382 1 g Bottiglia in vetro 1g
10249523 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10713223 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 367170050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 64265-77-6
Formula molecolare C8H11BrClN
Molecular Weight (g/mol) 236.54
Numero MDL MFCD02259386
InChI Key BQCAANUXMMQVAY-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo r-1-4-bromophenyl ethanamine hydrochloride, r-+-1-4-bromophenyl ethylamine hydrochloride, 1r-1-4-bromophenyl ethanamine hydrochloride, 1r-1-4-bromophenyl ethylamine, chloride, r-1-4-bromophenyl ethanamine hcl, r-1-4-bromophenyl ethylamine hcl, r-1-4-bromophenyl ethanaminehydrochloride, r-1-4-bromophenyl ethylaminehydrochloride, 1r-1-4-bromophenyl ethan-1-amine hydrochloride, 1r-1-4-bromophenyl ethanamine hydrochloride 1:1
PubChem CID 2734642
IUPAC Name (1R)-1-(4-bromophenyl)ethanamine;hydrochloride
SMILES Cl.CC(N)C1=CC=C(Br)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(+)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine hydrochloride
Nota nome ≥99%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 238°C to 245°C
Colore White to Yellow
Eccesso enantiomerico 99.0% min. (HPLC)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: miscible with alcohols
Peso formulazione 236.54
Percent Purity 97%,99+% ee
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (R)-(+)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.