Learn More
(R)-1-(4-Chlorophenyl)ethylamine, 97%, 98% ee
Codice prodotto. 10390374 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10390374 1 g Glass bottle 1g
10761554 5 g Glass bottle 5g
10208903 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10390374 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 370650010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 27298-99-3 | C8H10ClN | 155.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 27298-99-3
Formula molecolare C8H10ClN
Molecular Weight (g/mol) 155.63
Numero MDL MFCD00671639
InChI Key PINPOEWMCLFRRB-ZCFIWIBFSA-N
Sinonimo r-1-4-chlorophenyl ethylamine, r-1-4-chlorophenyl ethanamine, 1r-1-4-chlorophenyl ethanamine, r-+-1-4-chlorophenyl ethylamine, 1r-1-4-chlorophenyl ethan-1-amine, benzenemethanamine, 4-chloro-alpha-methyl-, alphar, pubchem15222, r-4-chloro-, a-methylbenzylamine, 1r-1-4-chlorophenyl ethylamine, r-1-4-chloro-phenyl ethylamine
PubChem CID 1715226
IUPAC Name (1R)-1-(4-chlorophenyl)ethanamine
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)Cl)N
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-1-(4-Chlorophenyl)ethylamine
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1150g/mL
Quantità 1 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.5410 to 1.5430
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Gravità specifica 1.115
Formula lineare ClC6H4CH(CH3)NH2
Punti di ebollizione 232.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: moderately soluble
Peso formulazione 155.63
Percent Purity 97% (98% ee)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (R)-1-(4-Chlorophenyl)ethylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H330-Letale se inalato.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.