Learn More
(R)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, Mikromol™
Descrizione
(R)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (R)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine |
| CAS | 300543-56-0 |
| Nomi componenti o analita | (R)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C17 H19 Cl N2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | (R)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, Piperazine, 1-[(R)-(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-, (-)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, (R)-1-(p-Chlorobenzhydryl)piperazine, 1-[(R)-alpha-(4-Chlorophenylbenzyl]piperazine, N-[(R)-alpha-(4-Chlorophenylbenzyl]piperazine |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H19ClN2/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-12-10-19-11-13-20/h1-9,17,19H,10-13H2/t17-/m1/s1 |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)[C@H](N2CCNCC2)c3ccccc3 |
| IUPAC Name | 1-[(R)-(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazine |
| Vedi altri risultati |