Learn More
(R)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, TRC
Codice prodotto. 30135245
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135245 50 mg 50mg
30136282 25 mg 25mg
30007148 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135245 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC37957450MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 300543-56-0
Formula molecolare C17 H19 Cl N2
Molecular Weight (g/mol) 286.799
Sinonimo Piperazine, 1-[(R)-(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-, (-)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, (R)-1-(p-Chlorobenzhydryl)piperazine, 1-[(R)-α-(4-Chlorophenylbenzyl]piperazine, N-[(R)-α-(4-Chlorophenylbenzyl]piperazine
IUPAC Name 1-[(R)-(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazine
SMILES Clc1ccc(cc1)[C@H](N2CCNCC2)c3ccccc3
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H19ClN2/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-12-10-19-11-13-20/h1-9,17,19H,10-13H2/t17-/m1/s1
Peso formulazione 286.124
Percent Purity >95%