Learn More
(R)-(+)-1-Amino-2-(methoxymethyl)pyrrolidine, 95+%
Codice prodotto. 10647241 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10647241 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10647241 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 277140010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 72748-99-3 | C6H14N2O | 130.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(+)-1-Amino-2-(methoxymethyl)pyrrolidine
Nota nome 98%
CAS 72748-99-3
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 0.9700g/mL
Punti di ebollizione 42°C (1.8 mmHg)
Punto d'infiammabilità 72°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H14N2O
Indice di rifrazione 1.4635 to 1.4655
Numero MDL MFCD00010622
Quantità 1 g
Fieser 17,15
Gravità specifica 0.97
Rotazione specifica + 81.5
Sinonimo r-+-1-amino-2-methoxymethyl pyrrolidine, r-2-methoxymethyl pyrrolidin-1-amine, 1-pyrrolidinamine, 2-methoxymethyl-, 2r, 2r-2-methoxymethyl pyrrolidin-1-amine, r-1-amino-2-methoxymethyl pyrrolidine, r-1-+ amino-2-methoxymethylpyrrolidine, 2-methoxymethyl-1-pyrrolidinamine #, pubchem8114, r-1-amino-2-methoxymethylpyrrolidine, 2r-2-methoxymethyl pyrrolidinylamine
InChI Key BWSIKGOGLDNQBZ-ZCFIWIBFSA-N
SMILES COCC1CCCN1N
IUPAC Name (2R)-2-(methoxymethyl)pyrrolidin-1-amine
Molecular Weight (g/mol) 130.19
PubChem CID 2724538
Peso formulazione 130.19
Percent Purity 95+%
Forma fisica Liquid