Learn More
(R)-(-)-1-Amino-2-propanol, 98+%
Codice prodotto. 10732495 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10732495 25 g Bottiglia in vetro 25g
10318260 1 g Bottiglia in vetro 1g
10256270 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10732495 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 218970250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 2799-16-8 | C3H9NO | 75.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2799-16-8
Formula molecolare C3H9NO
Molecular Weight (g/mol) 75.11
Numero MDL MFCD00064428
InChI Key HXKKHQJGJAFBHI-GSVOUGTGSA-N
Sinonimo r---1-amino-2-propanol, r-1-aminopropan-2-ol, r-1-amino-2-propanol, 2r-1-aminopropan-2-ol, r---isopropanolamine, 2-propanol, 1-amino-, 2r, 2r---hydroxypropylamine, r---1-aminopropan-2-ol, 2r---2-hydroxypropylamine
PubChem CID 439938
ChEBI CHEBI:15675
IUPAC Name (2R)-1-aminopropan-2-ol
SMILES C[C@@H](O)CN
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(-)-1-Amino-2-propanol
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 23°C to 26°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9540g/mL
Punti di ebollizione 160°C
Punto d'infiammabilità 71°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH(OH)CH2NH2
Indice di rifrazione 1.4465 to 1.4495
Quantità 25 g
Beilstein 04, II, 736
Gravità specifica 0.954
Condizione di rotazione specifica − 18.00 (20.00°C c=1.8,H2O)
Rotazione specifica -18
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 75.11
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid After Melting
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (R)-(-)-1-Amino-2-propanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.