Learn More
(R)-(-)-1-Amino-2-propanol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15438999
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15438999 5 g 5g
11318975 250 mg 250mg
11308975 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15438999 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L14101.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2799-16-8 | Molecular Formula: C3H9NO | Molecular Weight: 75.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2799-16-8
Formula molecolare C3H9NO
Molecular Weight (g/mol) 75.11
Numero MDL MFCD00064428
InChI Key HXKKHQJGJAFBHI-GSVOUGTGSA-N
Sinonimo r---1-amino-2-propanol, r-1-aminopropan-2-ol, r-1-amino-2-propanol, 2r-1-aminopropan-2-ol, r---isopropanolamine, 2-propanol, 1-amino-, 2r, 2r---hydroxypropylamine, r---1-aminopropan-2-ol, 2r---2-hydroxypropylamine
PubChem CID 439938
ChEBI CHEBI:15675
IUPAC Name (2R)-1-aminopropan-2-ol
SMILES C[C@@H](O)CN
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(-)-1-Amino-2-propanol
Punto di fusione 24°C to 26°C
Punti di ebollizione 160°C
Punto d'infiammabilità 71°C (159°F)
Quantità 5 g
Numero UN UN3259
Beilstein 1718869
Optical Rotation −19° (c=1.8 in Water)
Peso formulazione 75.11
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (R)-(-)-1-Amino-2-propanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: (R)-(-)-1-Aminopropan-2-ol