Learn More
(R)-1-Aminoindane Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (R)-1-Aminoindane Hydrochloride |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H11N.ClH/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9;/h1-4,9H,5-6,10H2;1H/t9-;/m1./s1 |
| Peso formulazione | 169.0658 |