Learn More
(R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10493520 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Unit Size
10493520 1 g 1g
10492580 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10493520 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 437890010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 114715-39-8
Formula molecolare C11H16N2
Molecular Weight (g/mol) 176.26
Numero MDL MFCD00082638
InChI Key HBVNLKQGRZPGRP-LLVKDONJSA-N
Sinonimo r---1-benzyl-3-aminopyrrolidine, r-1-benzyl-3-aminopyrrolidine, r-1-benzylpyrrolidin-3-amine, 3r---1-benzyl-3-aminopyrrolidine, 3r-1-benzylpyrrolidin-3-amine, r-3-amino-1-n-benzyl-pyrrolidine, r-n-benzyl-3-aminopyrrolidine, 3-pyrrolidinamine, 1-phenylmethyl-, 3r, r-3-amino-1-benzylpyrrolidine, 3r-1-benzyl-3-pyrrolidinamine
PubChem CID 1519354
IUPAC Name (3R)-1-benzylpyrrolidin-3-amine
SMILES N[C@@H]1CCN(CC2=CC=CC=C2)C1
Specifications
Materiale o nome chimico (R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0200g/mL
Punti di ebollizione 108°C to 115°C (5.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 140°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.02
Rotazione specifica -2.2
Peso formulazione 176.26
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.