Learn More
(R)-1-(Benzyloxy)propan-2-ol, TRC
Codice prodotto. 30335788
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30335788 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30335788 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB28776010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-1-(Benzyloxy)propan-2-ol
CAS 89401-28-5
Formula molecolare C10H14O2
Quantità 10 g
Sinonimo (R)-(-)-1-Benzyloxy-2-propanol
InChI Formula InChI=1S/C10H14O2/c1-9(11)7-12-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3/t9-/m1/s1
SMILES C[C@@H](O)COCc1ccccc1
IUPAC Name (2R)-1-phenylmethoxypropan-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 166.22
Peso formulazione 166.0994