Learn More
(R)-1-(Benzyloxy)propan-2-ol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (R)-1-(Benzyloxy)propan-2-ol |
| CAS | 89401-28-5 |
| Formula molecolare | C10H14O2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | (R)-(-)-1-Benzyloxy-2-propanol |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H14O2/c1-9(11)7-12-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3/t9-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](O)COCc1ccccc1 |
| IUPAC Name | (2R)-1-phenylmethoxypropan-2-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 166.22 |
| Peso formulazione | 166.0994 |