Learn More
(R)-1-BOC-3-hydroxypiperidine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11986361 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11986361 5 g Bottiglia in vetro 5g
11976361 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11986361 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 436430050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 143900-43-0 | Molecular Formula: C10H19NO3 | Molecular Weight: 201.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 143900-43-0
Formula molecolare C10H19NO3
Molecular Weight (g/mol) 201.26
InChI Key UIJXHKXIOCDSEB-MRVPVSSYSA-N
Sinonimo r-1-boc-3-hydroxypiperidine, r-tert-butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, tert-butyl 3r-3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, r-1-n-boc-3-hydroxypiperidine, r-n-boc-3-hydroxypiperidine, r-1-boc-3-hydroxylpiperidine, 3r-1-tert-butoxycarbonyl-3-hydroxypiperidine, 1-piperidinecarboxylic acid, 3-hydroxy-, 1,1-dimethylethyl ester, 3r, r-3-hydroxy-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, r-3-hydroxy-1-tert-butoxycarbonyl piperidine
PubChem CID 1514398
IUPAC Name tert-butyl (3R)-3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)O
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-1-BOC-3-Hydroxypiperidine
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 40.0°C to 42.0°C
Colore Tan to White
Punto d'infiammabilità 104.4°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Rotazione specifica -8.5° to -12.0° (20°C, 589nm) (c=1 in CHCl3)
Peso formulazione 201.26
Percent Purity 97%
Forma fisica Low Melting Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (R)-1-BOC-3-Hydroxypiperidine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.