Learn More
(R)-1-Boc-3-hydroxypiperidine, TRC
Codice prodotto. 30344698
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30344698 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30344698 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB65665525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-1-Boc-3-hydroxypiperidine
CAS 143900-43-0
Formula molecolare C10H19NO3
Quantità 25 g
Sinonimo (3R)-3-Hydroxypiperidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, (R)-3-Hydroxy-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine, (R)-3-Hydroxypiperidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, (R)-tert-Butyl 3-hydroxy-1-piperidinecarboxylate, (R)-tert-Butyl 3-Hydroxypiperidine-1-carboxylate, tert-Butyl (3R)-3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
InChI Formula InChI=1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(12)7-11/h8,12H,4-7H2,1-3H3/t8-/m1/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@H](O)C1
IUPAC Name tert-butyl (3R)-3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 201.26
Peso formulazione 201.1365