Learn More
(R)-1-Boc-3-hydroxypiperidine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (R)-1-Boc-3-hydroxypiperidine |
| CAS | 143900-43-0 |
| Formula molecolare | C10H19NO3 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | (3R)-3-Hydroxypiperidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, (R)-3-Hydroxy-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine, (R)-3-Hydroxypiperidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, (R)-tert-Butyl 3-hydroxy-1-piperidinecarboxylate, (R)-tert-Butyl 3-Hydroxypiperidine-1-carboxylate, tert-Butyl (3R)-3-hydroxypiperidine-1-carboxylate |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(12)7-11/h8,12H,4-7H2,1-3H3/t8-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@H](O)C1 |
| IUPAC Name | tert-butyl (3R)-3-hydroxypiperidine-1-carboxylate |
| Molecular Weight (g/mol) | 201.26 |
| Peso formulazione | 201.1365 |