Learn More
(R)-(-)-1-Methyl-3-phenylpropylamine, 98%
Codice prodotto. 10722212 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10722212 1 g 1g
11945251 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10722212 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 414760010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 937-52-0 | C10H15N | 149.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 937-52-0
Formula molecolare C10H15N
Molecular Weight (g/mol) 149.24
Numero MDL MFCD00145208
InChI Key WECUIGDEWBNQJJ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo r---1-methyl-3-phenylpropylamine, r-4-phenylbutan-2-amine, 2r-4-phenylbutan-2-amine, unii-o4f6h42uwq, o4f6h42uwq, r-1-methyl-3-phenylpropylamine, r-4-phenylbutane-2-amine, 4-phenylbutan-2-amine, r, r-1-methyl-3-phenyl-propylamine
PubChem CID 2734033
SMILES CC(N)CCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(-)-1-Methyl-3-phenylpropylamine
Colore Colorless
Densità 0.9360g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5130 to 1.5150
Quantità 1 g
Gravità specifica 0.936
Condizione di rotazione specifica − 11.00 (20.00°C neat)
Rotazione specifica − 11.00
IUPAC Name 4-phenylbutan-2-amine
Peso formulazione 149.24
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (R)-(-)-1-Methyl-3-phenylpropylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.