Specifica
| Materiale o nome chimico | (R)-1-Phenyl-1, 3-propanediol |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 62°C to 66°C |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 1 g |
| Condizione di rotazione specifica | +54.50° (22°C c=1,1,2−dichloroeth) |
| Vedi altri risultati |