Learn More
(R)-(+)-1-Phenyl-1-propanol, 99%
Codice prodotto. 11357545
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11357545 100 mg 100mg
11347545 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11357545 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L05681.MC
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1565-74-8 | C9H12O | 136.194 g/mol
For synthesis of optically active products
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1565-74-8
Formula molecolare C9H12O
Molecular Weight (g/mol) 136.194
Numero MDL MFCD00064279
InChI Key DYUQAZSOFZSPHD-SECBINFHSA-N
Sinonimo r-+-1-phenyl-1-propanol, r-1-phenylpropan-1-ol, 1r-1-phenylpropan-1-ol, r-1-phenyl-1-propanol, r-1-phenyl-propanol, r-+-alpha-ethylbenzyl alcohol, r-+-1-phenylpropanol, r-1-phenylpropanol, 1-phenyl-1-propanol #, r-1-phenyl-1propanol
PubChem CID 640199
IUPAC Name (1R)-1-phenylpropan-1-ol
SMILES CCC(C1=CC=CC=C1)O
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(+)-1-Phenyl-1-propanol
Densità 0.993
Punti di ebollizione 217°C to 219°C
Punto d'infiammabilità 95°C (203°F)
Indice di rifrazione 1.52
Quantità 100 mg
Beilstein 2041555
Optical Rotation +47° (c=2.2 in Hexane)
Peso formulazione 136.19
Percent Purity 99%