Learn More
(R)-(+)-1-Phenylethylamine, 98%
Codice prodotto. 11454403
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11454403 500 g 500g
11434403 25 g 25g
11444403 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11454403 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10967.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3886-69-9 | C8H11N | 121.183 g/mol
(R)-(+)-1-Phenylethylamine is a chiral amine used for the determination of the enantiomeric purity of acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(R)-(+)-1-Phenylethylamine is a chiral amine used for the determination of the enantiomeric purity of acids.
Solubility
Soluble in water (40 g/L).
Notes
Air sensitive. Incompatible with oxidizing agents, acids, acid chlorides and acid anhydrides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3886-69-9
Formula molecolare C8H11N
Molecular Weight (g/mol) 121.183
Numero MDL MFCD00064405
InChI Key RQEUFEKYXDPUSK-SSDOTTSWSA-N
Sinonimo r-1-phenylethanamine, r-+-1-phenylethylamine, 1r-1-phenylethanamine, r-1-phenylethylamine, d-alpha-methylbenzylamine, 1r-1-phenylethan-1-amine, r-+-alpha-methylbenzylamine, r-alpha-methylbenzenemethanamine, unii-v022zk8gz5, r-alfa-methylbenzylamine
PubChem CID 643189
ChEBI CHEBI:35322
IUPAC Name (1R)-1-phenylethanamine
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)N
Specifica
Materiale o nome chimico (R)- (+)-1-Phenylethylamine
Punto di fusione -10°C
Densità 0.948
Punti di ebollizione 187°C
Punto d'infiammabilità 71°C (159°F)
Odore Amine-like
Indice di rifrazione 1.526
Quantità 500 g
Numero UN UN2735
Beilstein 2410916
Sensibilità Air Sensitive
Indice di Merck 14,6026
Informazioni di solubilità Soluble in water (40g/L).
Optical Rotation +29° (c=10 in ethanol)
Peso formulazione 121.18
Percent Purity 98%