Learn More
(R)-(+)-1-Phenylpropylamine, ChiPros 99+%, ee 98%
Codice prodotto. 11302997
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11302997 1 g 1g
11312997 5 g 5g
11322997 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11302997 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L16319.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3082-64-2 | C9H13N | 135.21 g/mol
For synthesis of optically active products
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3082-64-2
Formula molecolare C9H13N
Molecular Weight (g/mol) 135.21
Numero MDL MFCD00083057
InChI Key AQFLVLHRZFLDDV-SECBINFHSA-N
Sinonimo r-+-1-phenylpropylamine, r-1-phenylpropan-1-amine, 1r-1-phenylpropan-1-amine, r-1-phenylpropylamine, r-+-alpha-ethylbenzylamine, 1r-1-phenylpropylamine, r-+-methylbenzylamine, r-+-1-amino-1-phenylpropane, r +-a-ethylbenzylamine, r-+-, a-ethylbenzylamine
PubChem CID 5324978
IUPAC Name (1R)-1-phenylpropan-1-amine
SMILES CCC(C1=CC=CC=C1)N
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(+)-1-Phenylpropylamine
Punto di fusione -69°C
Punti di ebollizione 205°C
Punto d'infiammabilità 77°C (170°F)
Odore Amine-like
Note percentuale saggio ee 98%
Quantità 1 g
Numero UN UN2735
Beilstein 3029904
Optical Rotation +20° (Neat)
Peso formulazione 135.21
Percent Purity ≥99%