Learn More
(R)-(-)-1-[(S)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldicyclohexylphosphine, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10670893 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
2.5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
2.50g
500mg
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10670893
Marca: Thermo Scientific Acros 370671000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 155806-35-2
Formula molecolare C38H50FeOP2
Molecular Weight (g/mol) 640.61
Numero MDL MFCD00800284
InChI Key YOYYLEHTACDQJL-BHACGSQPNA-N
Sinonimo 2r-1-1r-1-dicyclohexylphosphino ethyl-2-diphenylphosphino ferrocene, r,s-josiphos, r-s-ppf-p cy 2, r---1-s-2-diphenylphosphino ferrocenyl ethyldicyclohexylphosphine, r---1-s-2-diphenylphosphino ferrocenyl ethyldicyclohexylphosphine ethanol adduct, r-1-sp-2-diphenylphosphino ferrocenyl ethyldicyclohexylphosphine, ferrocene, 1-1r-1-dicyclohexylphosphino ethyl-2-diphenylphosphino-, 2r, ferrocene,1-1r-1-dicyclohexylphosphino ethyl-2-diphenylphosphino-, 2r
PubChem CID 10984818
IUPAC Name cyclopentane;dicyclohexyl-[(1R)-1-(2-diphenylphosphanylcyclopentyl)ethyl]phosphane;iron
SMILES [Fe].CCO.c1cccc1.C[C@@H](P(C1CCCCC1)C1CCCCC1)c1cccc1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(-)-1-[(S)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldicyclohexylphosphine
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 mg
Condizione di rotazione specifica - 350.00 (20.00°C c=0.4,CHCl3)
Rotazione specifica − 350.00
Peso formulazione 640.61
Percent Purity 97+%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals