Learn More
(R)-10-Monohydroxy-10,11-dihydro Carbamazepine, TRC
Codice prodotto. 30179907
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
25mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30179907 25 mg 25mg
30180331 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30179907 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM54650025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104746-03-4
Formula molecolare C15H14N2O2
Molecular Weight (g/mol) 254.28
Sinonimo 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro-10-hydroxy-, (10R)-, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro-10-hydroxy-, (R)-, (10R)-10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, (R)-(-)-10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, (R)-(-)-10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide, (R)-Licarbazepine, CGP 13698, (R)-10-Hydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine
IUPAC Name (5R)-5-hydroxy-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepine-11-carboxamide
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2C[C@@H](O)c3ccccc13
Specifica
Materiale o nome chimico R-10-Monohydroxy-dihydro-carbamazepin
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H14N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8,14,18H,9H2,(H2,16,19)/t14-/m1/s1
Peso formulazione 254.1055
Percent Purity >95%