Learn More
(R)-10-Monohydroxy-10,11-dihydro Carbamazepine, TRC
Codice prodotto. 30464374
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30464374 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30464374 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM54650010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico R-10-Monohydroxy-dihydro-carbamazepin
CAS 104746-03-4
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C15H14N2O2
Quantità 10 mg
Sinonimo 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro-10-hydroxy-, (10R)-, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro-10-hydroxy-, (R)-, (10R)-10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, (R)-(-)-10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, (R)-(-)-10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide, (R)-Licarbazepine, CGP 13698, (R)-10-Hydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine
InChI Formula InChI=1S/C15H14N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8,14,18H,9H2,(H2,16,19)/t14-/m1/s1
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2C[C@@H](O)c3ccccc13
IUPAC Name (5R)-5-hydroxy-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepine-11-carboxamide
Molecular Weight (g/mol) 254.28
Peso formulazione 254.1055
Percent Purity >95%